Kluczowe dokumenty
PHR1796
Imipenem
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Imipenem monohydrate, (5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-3-[[2-[(iminomethyl)amino]ethyl]thio]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, Primaxin monohydrate, Tienam monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. I0090000
traceable to USP 1337809
rodzina API
imipenem
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCNC=N)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
Klucz InChI
GSOSVVULSKVSLQ-JJVRHELESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)