Kluczowe dokumenty
PHR1763
Supelco
Chlorowodorek cefepimu
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Cefepime hydrochloride, Cefepime dihydrochloride monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
C19H25N6O5S2Cl · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
571.50
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000633
traceable to USP 1097636
rodzina API
cefepime
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1[c]([nH]c(c1)\C(=N\OC)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)[O-])C[N+]4(CCCC4)C)=N.Cl.Cl.O
InChI
1S/C19H24N6O5S2.2ClH.H2O/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;;;/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);2*1H;1H2/b23-12-;;;/t13-,17-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek cefepimu jest jednym z półsyntetycznych antybiotyków cefalosporynowych β-laktamowych czwartej generacji o szerokim spektrum działania, podawanym pozajelitowo pacjentom z umiarkowanymi do ciężkich zakażeniami, takimi jak zapalenie płuc, niepowikłane zakażenia dróg moczowych, zakażenia skóry i tkanek miękkich itp. Jego sposób działania polega na penetracji zewnętrznej ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych.
Farmaceutyczny standard wtórny do stosowania w kontroli jakości. Zapewnia laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych standardów roboczych.
Zastosowanie
Chlorowodorek cefepimu został wykorzystany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych za pomocą spektrofotometrii i chromatografii.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB8503 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Analysis of N-methylpyrrolidine in cefepime hydrochloride by ion chromatography using suppressed conductivity detection with solid-phase extraction pre-treatment
Page N, et al.
Analytical Methods for Therapeutic Drug Monitoring and Toxicology, 6(4), 1248-1253 (2014)
RP-HPLC method for simultaneous estimation of cefepime hydrochloride and tazobactam sodium in bulk and pharmaceuticals
Tamboli SR and Patil DD
Journal of Chemistry, 2013(4), 1248-1253 (2013)
Development and validation of a green analytical method of RP-HPLC for quantification of Cefepime hydrochloride in pharmaceutical dosage form: Simple, sensitive and economic
Rodrigues DF and Salgado HRN
Current Pharmaceutical Analysis, 12(4), 306-314 (2016)
Spectrophotometric determination of cefepime hydrochloride, cefoperazone sodium, ceftazidime pentahydrate. cefuroxime sodium and etamsylate using ammonium molybdate
Elazazy M, et al.
Scientia Pharmaceutica, 71(3), 211-228 (2003)