Kluczowe dokumenty
PHR1291
Supelco
Cefazolin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
CFZ
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N8O4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.51
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C0682800
traceable to USP 1097603
rodzina API
cefazolin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(nnc1C)SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@@H](C3=O)NC(=O)C[n]4nnnc4)C(=O)O
InChI
1S/C14H14N8O4S3/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26)/t9-,12-/m1/s1
Klucz InChI
MLYYVTUWGNIJIB-BXKDBHETSA-N
Opis ogólny
Cefazolina jest antybiotykiem β-laktamowym z grupy cefalosporyn pierwszej generacji, który wykazuje szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego przeciwko Klebsiella pneumoniae. Działa również in vitro przeciwko Gram-dodatnim tlenowym ziarniakom, wykazując jedynie ograniczone działanie na bakterie Gram-ujemne.
Farmaceutyczny wzorzec wtórny do stosowania w kontroli jakości. Zapewnia laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych standardów roboczych.
Zastosowanie
Cefazolina została wykorzystana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych techniką chromatografii cienkowarstwowej-densytometrii.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB0131 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Simultaneous identification and quantitative analysis of eight cephalosporins in pharmaceutical formulations by TLC-densitometry
Monika D, et al.
JPC-Journal of Planar Chromatography-Modern TLC, 24(1), 23-29 (2011)
Voltammetric behavior and assay of the antibiotic drug cefazolin sodium in bulk form and pharmaceutical formulation at a mercury electrode
El-Desoky HS, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 39(5), 1051-1056 (2005)
Streamlining methodology for the multiresidue analysis of β -lactam antibiotics in bovine kidney using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Mastovska K and Lightfield AR
Journal of Chromatography A, 1202(2), 118-123 (2008)