Kluczowe dokumenty
C0682800
Cefazolin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Cephazolin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N8O4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cefazolin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(nnc1C)SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@@H](C3=O)NC(=O)C[n]4nnnc4)C(=O)O
InChI
1S/C14H14N8O4S3/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26)/t9-,12-/m1/s1
Klucz InChI
MLYYVTUWGNIJIB-BXKDBHETSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Cefazolin EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alexander B A Vonk et al.
Transfusion, 54(10 Pt 2), 2608-2616 (2014-01-01)
This retrospective analysis describes blood conservation strategies and overall consumption of red blood cells (RBCs), fresh-frozen plasma (FFP), and platelet (PLT) concentrates during nonaortic cardiac surgery with cardiopulmonary bypass (CPB) in a tertiary hospital over a 10-year period. Study variables
T Osler et al.
Diseases of the colon and rectum, 29(2), 140-143 (1986-02-01)
The seventh case of probable cefazolin-induced pseudomembranous colitis is reported. Perforation of the colon necessitated sigmoid resection. The postoperative course was protracted, and illustrates the difficulty of managing advanced pseudomembranous colitis when the oral route of antibiotic administration is not
Nagaraju Konda et al.
Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry, 91(1), 47-53 (2013-11-12)
To investigate the utility of additional microbial analyses to detect the causative microorganism of microbial keratitis and to determine the strength of association between clinical variables. This retrospective study included 125 eyes of 123 people presenting with presumed infectious keratitis
Cheng-Kun Wu et al.
PloS one, 8(4), e61666-e61666 (2013-05-01)
Antibiotic prophylaxis with norfloxacin, intravenous ciprofloxacin, or ceftriaxone has been recommended for cirrhotic patients with gastrointestinal hemorrhage but little is known about intravenous cefazolin. This study aimed to compare the outcome of intravenous cefazolin and ceftriaxone as prophylactic antibiotics among
Amira A Bhalodi et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(11), 5679-5683 (2013-09-18)
Cefazolin, a first-generation cephalosporin with activity against methicillin-susceptible Staphylococcus aureus and streptococci, is often used to treat lower limb infections caused by these pathogens. Antimicrobial penetration is often limited in these patients due to compromised vasculature. Therefore, we sought to