PHR1848
Cephalexin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Cephalexin monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 61
traceable to Ph. Eur. C0675000
traceable to USP 1099008
rodzina API
cephalexin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
Klucz InChI
AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Opis ogólny
Cephalexin is a cephalosporine which is categorized under the class of β-lactam antibiotics. It is utilized for regulating the effects of Gram-positive and Gram-negative bacteria. It favors the lysis of bacterial cell wall by inhibiting the synthesis of essential structural components. Cephalexin belongs to the safest group of broad-spectrum bactericidal antimicrobial agents.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)