Key Documents
PHR1785
Aztreonam
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Aztreonam, [2S-[2α,3β(Z)]]-2-[[[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1046205
rodzina API
aztreonam
Postać
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(O)=O)c2csc(N)n2)C(=O)N1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Klucz InChI
WZPBZJONDBGPKJ-VEHQQRBSSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)