Merck
PHR1079
Supelco
Tobramycin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Nebramycin Factor 6, O-[3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37N5O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.51
Beilstein:
1357507
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 333
traceable to Ph. Eur. T1500000
traceable to USP 1667508
rodzina API
tobramycin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
Klucz InChI
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla pierwotnych wzorców farmakopealnych. Tobramycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym skutecznym w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-ujemne.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Tobramycyna może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w postaciach dawkowania leków metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Działania biochem./fizjol.
Tobramycin is an aminoglycoside.
Mode of Action: Binds to 70S ribosomal subunit; inhibits translocation; elicits miscoding.
Spectrum of Activity: Gram negative bacteria. Not effective against Enterococci.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Wartości analitów różnią się w zależności od partii.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA5713 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Development of molecular imprinted nanosensor for determination of tobramycin in pharmaceuticals and foods
Yola M, et al.
Talanta, 120(2), 318-324 (2014)
A liquid-chromatographic method for the determination of tobramycin
Dash AK and Suryanarayanan R
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 9(3), 237-245 (1991)
A simple and rapid high-performance liquid chromatographic method for determining tobramycin in pharmaceutical formulations by direct UV detection
Ruckmani K, et al.
Pharmaceutical Methods, 2(2), 117-123 (2011)
Determination of aminoglycosides in pharmaceutical formulations-II. High-performance liquid chromatography
Fabre H, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 7(12), 1711-1718 (1989)
Yifat Berkov-Zrihen et al.
Organic letters, 15(24), 6144-6147 (2013-11-15)
A short site-selective strategy for the activation and derivatization of alcohols of the clinically important aminoglycoside tobramycin is reported. The choice of amine protecting group affected the site-selective conversion of secondary alcohols of tobramycin into leaving groups. Temperature-dependent, chemoselective sequential