Merck
Y0001210
Tobramycin for identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Tobramycin, Nebramycin Factor 6, O-[3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37N5O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.51
Beilstein:
1357507
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tobramycin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
Klucz InChI
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Tobramycyna do identyfikacji Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Tobramycin is an aminoglycoside.
Mode of Action: Binds to 70S ribosomal subunit; inhibits translocation; elicits miscoding.
Spectrum of Activity: Gram negative bacteria. Not effective against Enterococci.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tobramycin inhalation powder (Tobi Podhaler) for cystic fibrosis.
The Medical letter on drugs and therapeutics, 55(1419), 51-52 (2013-06-26)
Kate McKeage
Drugs, 73(16), 1815-1827 (2013-11-07)
Inhaled tobramycin, an aminoglycoside antibacterial, has been in widespread use in the form of a nebulized solution against Pseudomonas aeruginosa for many years. More recently, tobramycin inhalation powder (TIP; TOBI(®) Podhaler(™)) was formulated using PulmoSphere(™) technology for administration as a
David E Geller et al.
Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery, 24(4), 175-182 (2011-03-15)
Abstract At present, the only approved inhaled antipseudomonal antibiotics for chronic pulmonary infections in patients with cystic fibrosis (CF) are nebulized solutions. However, prolonged administration and cleaning times, high administration frequency, and cumbersome delivery technologies with nebulizers add to the
C L Bonsignore
Pediatric nursing, 24(3), 258-259 (1999-02-13)
Inhaled tobramycin was recently approved by the FDA in a 300 mg formulation for inhalation. The new product, manufactured by PathoGenesis Corporation, is referred to as TOBI and is indicated for cystic fibrosis patients with Pseudomonas aeruginosa. The advantage of
Susan M Cheer et al.
Drugs, 63(22), 2501-2520 (2003-11-12)
Specifically formulated for nebulisation using the PARI LC PLUS reusable nebuliser, tobramycin solution for inhalation (TSI) [TOBI] provides a high dose of tobramycin (an aminoglycoside antibacterial with good activity against Pseudomonas aeruginosa) to the lungs of patients with cystic fibrosis