Merck
PHR1517
Supelco
Dihydrostreptomycin Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dihydrostreptomycin sesquisulfate
About This Item
Wzór liniowy:
C21H41N7O12 · 3/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
730.71
Beilstein:
3894221
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. D1954000
traceable to USP 1203008
rodzina API
dihydrostreptomycin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
Klucz InChI
CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N
Opis ogólny
Siarczan dihydrostreptomycyny jest półsyntetycznym antybiotykiem aminoglikozydowym o szerokim spektrum działania, wytwarzanym powszechnie przez redukcję streptomycyny. Jest stosowany głównie w leczeniu gruźlicy.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Siarczan dihydrostreptomycyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9924 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Use of experimental design to optimize a triple-potential waveform to develop a method for the determination of streptomycin and dihydrostreptomycin in pharmaceutical veterinary dosage forms by HPLC-PAD
Martinez MM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 104(5), 81-89 (2015)
A synthesis of dihydrostreptomycin
Yamasaki T, et al.
The Journal of Antibiotics, 31(12), 1233-1237 (1978)
Veterinary use and antibiotic resistance
Teuber M
Current Opinion in Microbiology, 4(5), 493-499 (2001)
Artemis K Sarri et al.
Journal of chromatography. A, 1122(1-2), 275-278 (2006-06-30)
A novel method for the non-derivatization liquid chromatographic determination of streptomycin (STR) and dihydrostreptomycin (DHSTR) was developed and validated based on evaporative light scattering detection (ELSD). Utilizing a ThermoHypersil BetaBasic C18 analytical column, evaporation temperature of 50 degrees C and