Merck
SBR00041
Sigma-Aldrich
Cefiderocol
Synonim(y):
S-649266
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H34ClN7O10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
752.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.76
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Tryb działania
protein synthesis | inhibits
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=NC(/C(C(N[C@@H]2C(N3[C@@H]2SCC(C[N+]4(CCCC4)CCNC(C5=CC=C(O)C(O)=C5Cl)=O)=C3C([O-])=O)=O)=O)=N/OC(C(O)=O)(C)C)=CS1
InChI
1S/C30H34ClN7O10S2/c1-30(2,28(46)47)48-36-19(16-13-50-29(32)34-16)24(42)35-20-25(43)37-21(27(44)45)14(12-49-26(20)37)11-38(8-3-4-9-38)10-7-33-23(41)15-5-6-17(39)22(40)18(15)31/h5-6,13,20,26H,3-4,7-12H2,1-2H3,(H7-,32,33,34,35,36,39,40,41,42,44,45,46,47)/t20-,26-/m1/s1
Klucz InChI
DBPPRLRVDVJOCL-FQRUVTKNSA-N
Opis ogólny
Cefiderocol to nowa cefalosporyna sideroforowa do wstrzykiwań, która wcześniej była znana jako S-649266. Posiada siderofor typu katecholowego oraz rdzeń i łańcuchy boczne cefalosporyny. Cefiderocol wykazuje podobieństwo strukturalne zarówno do ceftazydymu, jak i cefepimu, oprócz grupy chlorokatecholowej na końcu łańcucha C-3.
Wykazano, że cefiderocol jest skuteczny w zapobieganiu powstawania opornych mutantów, ale nie jest aktywny przeciwko opornym na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA) lub bakteriom opornym na kolistynę. Ten wszechstronny związek znajduje zastosowanie w biologii komórki i badaniach biochemicznych.
Zastosowanie
Cefiderocol był używany do
  • badanie infekcji bakteryjnych i śledzenie ich wchłaniania in vivo
  • badanie aktywności Cefiderocolu przeciwko bakteriom Gram-ujemnym
Działania biochem./fizjol.
Sposób działania: Cefiderocol wiąże się ze specyficznymi białkami zwanymi białkami wiążącymi penicylinę (PBP) zlokalizowanymi na ścianie komórkowej bakterii. To powinowactwo wiązania hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii, prowadząc do lizy komórek i śmierci bakterii.
Spektrum przeciwdrobnoustrojowe: Cefiderocol ma silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie przeciwko szerokiemu spektrum patogenów Gram-ujemnych. Ze względu na swój rdzeń sideroforowy jest również naturalnym chelatorem żelaza, co dodatkowo zwiększa jego działanie przeciwbakteryjne.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości antybiotyk odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Idealny do badań z zakresu biologii komórki i biochemii
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako środek biobójczy zgodnie z globalnymi przepisami dotyczącymi środków biobójczych, w tym między innymi federalną ustawą o środkach owadobójczych, grzybo- i gryzoniobójczych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, europejskimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, kanadyjską agencją regulacyjną ds. zarządzania szkodnikami, tureckimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, koreańską ustawą o konsumenckich produktach chemicznych i zarządzaniu bezpieczeństwem środków biobójczych (K-BPR) i innymi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Justin J Choi et al.
Expert opinion on investigational drugs, 27(2), 193-197 (2018-01-11)
The emergence of multidrug-resistant bacterial pathogens has led to a global public health emergency and novel therapeutic options and drug-delivery systems are urgently needed. Cefiderocol is a siderophore cephalosporin antibiotic that has recently been developed to combat a variety of
Takafumi Sato et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 69(Suppl 7), S538-S543 (2019-11-15)
The emergence of antimicrobial resistance is a significant public health issue worldwide, particularly for healthcare-associated infections caused by carbapenem-resistant gram-negative pathogens. Cefiderocol is a novel siderophore cephalosporin targeting gram-negative bacteria, including strains with carbapenem resistance. The structural characteristics of cefiderocol