Merck
SBR00042
Sigma-Aldrich
Omadacycline
≥98% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H40N4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.76
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C29H40N4O7/c1-28(2,3)12-31-11-14-10-17(32(4)5)15-8-13-9-16-21(33(6)7)24(36)20(27(30)39)26(38)29(16,40)25(37)18(13)23(35)19(15)22(14)34/h10,13,16,21,31,34,36-37,40H,8-9,11-12H2,1-7H3,(H2,30,39)/t13-,16-,21-,29-/m0/s1
Klucz InChI
JEECQCWWSTZDCK-IQZGDKDPSA-N
Opis ogólny
Omadacyklina jest aminometylocykliną, nowym półsyntetycznym antybiotykiem z grupy tetracyklin.(1)(2) Różni się od innych leków z grupy tetracyklin, takich jak tigecyklina i erawacyklina, podstawieniem aminometylowym w pozycji C9.(2)
Zastosowanie
Sposób działania: Zakłóca syntezę białek Spektrum działania antybiotyku: Bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie.
Działania biochem./fizjol.
Omadacyklina wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe wobec szerokiego spektrum organizmów, w tym bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych, beztlenowych i atypowych.(3)(4) Hamuje syntezę białek bakteryjnych poprzez wiązanie się z podjednostką 30S rybosomu bakteryjnego.(1)(2) Omadacyklina jest również skuteczna przeciwko białkom wypływu tetracykliny w badaniach in vitro i chroni przed opornością bakterii na tetracyklinę.(4) Ma lepszą skuteczność niż inne leki tetracyklinowe przeciwko ostrym bakteryjnym zakażeniom skóry i struktur skóry (ABSSSI) oraz bakteryjnemu zapaleniu płuc wywołanemu przez społeczność (CABP).(1)(2)(5) W badaniach nieklinicznych i ex vivo omadacyklina wykazuje niski potencjał toksyczności sercowo-naczyniowej.(6)
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Lact. - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James A Karlowsky et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 69(Suppl 1), S6-S15 (2019-08-02)
Omadacycline is a novel aminomethylcycline antimicrobial and semisynthetic derivative of tetracycline. In vitro, omadacycline displays potent activity against gram-positive and many gram-negative bacteria, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, β-hemolytic streptococci, vancomycin-resistant Enterococcus, and Enterobacteriaceae. Omadacycline is also active against
S Ken Tanaka et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(24), 6409-6419 (2016-07-30)
Omadacycline is novel, aminomethyl tetracycline antibiotic being developed for oral and intravenous (IV) administration for the treatment of community-acquired bacterial infections. Omadacycline is characterized by an aminomethyl substituent at the C9 position of the core 6-member ring. Modifications at this
Monique R Bidell et al.
Pharmacotherapy, 41(11), 915-931 (2021-09-25)
Oral tetracyclines have been used in clinical practice for over 60 years. One of the most common indications for use of oral tetracyclines is for treatment of adult outpatients with skin and soft infections (SSTIs), including acute bacterial skin and skin