OH30485341
Ohaus® Pioneer® Semi-Micro Balance
Model PX85M, weighing capacity 82 g, resolution: 0.01 mg, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30485341
zakres pomiaru nośności
82 g, resolution: 0.01 mg
śr. szalki
8 cm