Kluczowe dokumenty
O3251
Oxytocin
Synonim(y):
α-Hypophamine, Oxytocic hormone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
sterylność
non-sterile
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
lyophilized powder
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC1=O)[C@@H](C)CC)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C43H66N12O12S2/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64)/t22-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,35-/m0/s1
Klucz InChI
XNOPRXBHLZRZKH-DSZYJQQASA-N
informacje o genach
human ... OXT(5020) , OXTR(5021)
rat ... Oxtr(25342)
Amino Acid Sequence
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)