ABN1735
Anti-Oxytocin Receptor
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Oxytocin receptor, OT-R
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OXTR(5021)
mouse ... Oxtr(18430)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected oxytocin receptor immunoreactivity in wild-type, but not Oxtr-knockout, mouse frozen brain tissue sections (Courtesy of Dr. Moses V. Chao, Langone Medical Center, New York University, U.S.A).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected oxytocin receptor in 10 µg of human uterus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1