Kluczowe dokumenty
ABN297
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko receptorowi oksytocyny
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Oxytocin receptor, OT-R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OXTR(5021)
Opis ogólny
Oksytocyna jest cyklicznym 9-aminokwasowym peptydem, który różni się od wazopresyny 2 aminokwasami. Pomimo bliskich podobieństw w sekwencji, oksytocyna i wazopresyna mają różne aktywności biologiczne i wiążą się z różnymi receptorami sprzężonymi z białkiem G. Receptor oksytocyny, OT, łączy się głównie z Gq/11 w celu mobilizacji wapnia wewnątrzkomórkowego. W reprodukcji kobiet oksytocyna promuje skurcze macicy i laktację; oksytocyna jest najczęściej stosowanym lekiem do indukcji porodu, podczas gdy antagonista oksytocyny, atosiban, jest badany w celu powstrzymania przedwczesnego porodu. Interakcja oksytocyna/OT w OUN odgrywa również ważną rolę w stresie, męskich i żeńskich reakcjach seksualnych oraz w życiu społecznym.
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający cytoplazmatycznej domenie ludzkiego receptora oksytocyny.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko receptorowi oksytocyny jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko receptorowi oksytocyny i zostało przetestowane w metodzie western blotting.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in MCF7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Oxytocin receptor in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~45/65 kDa Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 43 kDa Jednak białko to zaobserwowano przy ~60-70 kDa z powodu glikozylacji (Zhong, M.m et al. (2012). Molecular Cancer Research. 1-25). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1