MABN844
Anti-Neurophysin 1 Antibody, clone PS 38
clone PS 38, from mouse
Synonim(y):
Oxytocin-neurophysin 1, OT-NPI, Oxytocin, Ocytocin, Neurophysin 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PS 38, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
metody
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Oxt(25504)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Radioimmunoassay (RIA): A representative lot was assessed for binding affinity toward purified rat neurophysinn 1 by RIA (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected neurophysinn 1 in rat posterior pituitary extracts (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Neurophysin 1 in 10 µg of rat pituitary tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1