MABN856
Anti-Neurophysin 2/NP-AVP Antibody, clone PS 45
clone PS 45, from mouse
Synonim(y):
Vasopressin-neurophysin 2-copeptin, AVP-NPII, Neurophysin 2, Neurophysin-II
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PS 45, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, bovine, frog, rat
metody
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Avp(24221)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Radioimmunoassay (RIA): Target specificity of a representative lot was confirmed by RIA. Only rat neurophysin 2, but not neurophysin 1, oxytocin, or angiotensin II, can compete against 125I-neurophysin 2 for binding mAb PS 45 (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Electron Microscopy (EM): A representative lot immunostained granulated neurosecretory vesicles (NSVs) in all axons, Herring bodies, and terminals by EM using rat posterior pituitary LR White sections (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated radiolabelled neurophysin 2, but not neurophysin 1 (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
ELISA Analysis: A representative lot detected neurophysin 2 immunoreactivity in rat neurophysin preparations by non-sandwich ELISA using either 125I-labelled or HRP-conjugated secondary antibody (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
3. References/ Please add reference:
Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Neurophysin 2/NP-AVP in 10 µg of rat pituitary tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1