Kluczowe dokumenty
SAB1301597
Sigma-Aldrich
ANTI-AVP (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARVP, AVP, VP, Vasopressin-neurophysin 2-copeptin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
17325 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AVP(551)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liem T Bui et al.
Journal of experimental botany, 70(6), 1815-1827 (2019-03-13)
Ethanol fermentation is considered as one of the main metabolic adaptations to ensure energy production in higher plants under anaerobic conditions. Following this pathway, pyruvate is decarboxylated and reduced to ethanol with the concomitant oxidation of NADH to NAD+. Despite
Aidan McCambridge et al.
Scientific reports, 10(1), 564-564 (2020-01-19)
Me31B is a protein component of Drosophila germ granules and plays an important role in germline development by interacting with other proteins and RNAs. To understand the dynamic changes that the Me31B interactome undergoes from oogenesis to early embryogenesis, we
Ryosuke Enoki et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(12), E2476-E2485 (2017-03-09)
The suprachiasmatic nucleus (SCN), the master circadian clock, contains a network composed of multiple types of neurons which are thought to form a hierarchical and multioscillator system. The molecular clock machinery in SCN neurons drives membrane excitability and sends time
Richard Preiss et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(19), 8447-8464 (2018-08-19)
Traditional sparkling wines are produced by the refermentation of a base wine with yeast in the bottle followed by a critical period of aging. During the often lengthy aging process, yeast undergoes cell death and autolysis to release cellular compounds
Meng-Syuan Lin et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(8), 1505-1524 (2018-12-28)
Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs), which express the photopigment melanopsin, are photosensitive neurons in the retina and are essential for non-image-forming functions, circadian photoentrainment, and pupillary light reflexes. Five subtypes of ipRGCs (M1-M5) have been identified in mice. Although