Merck
H3038
Sigma-Aldrich
Anti-HCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-BCNG1, Anti-HAC2, Anti-Hyperpolarization-activated Cyclic Nucleotide-gated Potassium Channel 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
metody
immunocytochemistry: 1:300 using rat dorsal ganglion primary culture
immunohistochemistry: suitable using mouse cerebellum frozen sections
western blot: 1:200-1:400 using rat brain membranes
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Hcn1(15165)
rat ... Hcn1(84390)
Immunogen
peptyd odpowiadający resztom aminokwasowym 6-24 szczurzego HCN1. Ten epitop jest wysoce homologiczny u myszy (18/19 reszt identycznych) i królika (16/19 reszt identycznych).
Postać fizyczna
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin, and 0.05% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chang-jun Li et al.
Molecular neurobiology, 50(2), 704-720 (2014-05-20)
Hyperpolarization-activated cyclic-nucleotide-gated cation nonselective (HCN) channels are involved in the pathology of nervous system diseases. HCN channels and γ-aminobutyric acid (GABA) receptors can mutually co-regulate the function of neurons in many brain areas. However, little is known about the co-regulation
Hongxia Li et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 41(9), 698-707 (2014-05-28)
The pacemaker current If conducted by hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels plays a critical role in the regulation of cardiac automaticity, with If density increased in hypertrophied ventricular myocytes. Amiodarone, a highly effective anti-arrhythmic agent, blocks human HCN currents and