Key Documents
NA2110
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kits
sufficient for 70 purifications
Synonim(y):
Bacterial Genomic DNA, bacterial DNA prep, bacterial DNA purification kit, bacterial gDNA extraction kit, bacterial gDNA isolation kit, bacterial gDNA purification kit, bacterial genomic DNA extraction kit, bacterial genomic DNA isolation kit, bacterial genomic DNA purification kit, Gen Elute
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 70 purifications
Poziom jakości
metody
DNA purification: suitable
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The kit combines the advantages of a silica-based system with a microspin format and eliminates the need for expensive resins, alcohol precipitation, and hazardous organic compounds such as phenol and chloroform.
Zastosowanie
- restriction endonuclease digestions
- PCR
- Southern blots
- cloning
Cechy i korzyści
- Starting material: Up to 1.5 mL of culture
- Expected yield: Up to 20 μg
- Elution volume: 400 μl
- Time required: 70 - 120 min
- A260/A280 ratio: 1.6 - 1.9
- No phenol, chloroform, or ethanol precipitation required
Zasada
The expected yield of genomic DNA will vary depending on the cell density of the bacterial culture and the bacterial species and strain used. DNA purified with the GenElute kit has an A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9 and can be up to 50 kb in length.
Inne uwagi
Informacje prawne
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
polecane
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Proste metody oczyszczania DNA/RNA wspomagają analizę genomu z różnych źródeł, zwiększając efektywność badań.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Protokoły
Protokół GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit opisuje prosty i wygodny sposób izolacji czystego genomowego DNA z bakterii.
GenElute Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Powiązane treści
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
Przegląd powszechnych technik i dalszych zastosowań do ekstrakcji i oczyszczania genomowego DNA, plazmidowego DNA i całkowitego RNA z komórek, tkanek, krwi, wirusów i innych rodzajów próbek.
Przegląd powszechnych technik i dalszych zastosowań do ekstrakcji i oczyszczania genomowego DNA, plazmidowego DNA i całkowitego RNA z komórek, tkanek, krwi, wirusów i innych rodzajów próbek.