Key Documents
N1038
Anti-Nup98 antibody, Rat monoclonal
clone 2H10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Nucleoporin, 98-kD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~98 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear extract
izotyp
IgG2cκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUP98(4928)
rat ... Nup98(81738)
Opis ogólny
Zastosowanie
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3