MTOX1303
Canine MDR1 Knockout, Human MDR1 Knockin MDCKII Cells
canine kidney (cocker spaniel)
Synonim(y):
Komórki knockin MDCKII hMDR1
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Canine MDR1 Knockout, Human MDR1 Knockin MDCKII Cells,
pochodzenie biologiczne
canine kidney (cocker spaniel)
Formularz
liquid
temp. przechowywania
−196°C
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Jakość
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) cells are one of the most widely used cell lines for a variety of research applications, including drug permeability and transporter studies.