Kluczowe dokumenty
MTOX1301Z
Sigma-Aldrich
MDCKII psie komórki MDR1 KO
Synonim(y):
Linia komórkowa psów
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.81
pochodzenie biologiczne
canine kidney (cocker spaniel)
zastosowanie
sufficient for 1 96-well plate(s) (or 24-well plate)
opakowanie
vial of 2 million cells
tryb wzrostu
adherent
metody
cell culture | mammalian: suitable
drug transporter assay: suitable
Zastosowanie
ADME/TOX
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
MDCKII - Madin-Darby canine kidney - to podklon pochodzący z heterogennej linii macierzystej MDCK (nr katalogowy ECACC 85011435). Komórki MDCKII, które dominują w późniejszych pasażach z MDCK, wykazują oporność elektryczną 100 omów/cm2. Uważa się, że ta linia komórkowa pochodzi z dystalnego kanalika lub przewodu zbiorczego nefronu. Linia komórkowa może być wykorzystywana jako model eksperymentalny do badania generowania i utrzymywania polaryzacji powierzchni komórek nabłonkowych.
Zastosowanie
Transportery ABC (ATP-binding cassette) to rodzina białek transmembranowych, które wykorzystują hydrolizę ATP do translokacji substratów przez błony. Wiadomo, że transportery ABC odgrywają kluczową rolę w rozwoju oporności wielolekowej. Ocena farmakologii transporterów błonowych w zakresie dystrybucji leków i interakcji lek-lek (DDI) ma kluczowe znaczenie dla oceny bezpieczeństwa farmaceutycznego nowych leków. Selection of the targeted gene(s) was based on the considerable body of evidence supporting its crucial role in the development of multidrug resistance.
These cells can be used in transwell permeability assays to measure the movement of substrates through the monolayer. Współczynniki wypływu dla badanych związków można określić przy użyciu standardowych związków jako kontroli.
Cechy i korzyści
Technologia 4785 zinc finger nuclease (ZFN) to szybki i niezawodny sposób na ukierunkowaną manipulację genomem. ZFN są naturalnie występującymi białkami, które można zaprojektować tak, aby wiązały DNA w miejscu specyficznym dla sekwencji i tworzyły podwójne pęknięcie nici. Naturalna maszyneria komórki naprawia przerwę na jeden z dwóch sposobów: niehomologiczne łączenie końców lub homologiczna rekombinacja. Ścieżka niehomologicznego łączenia końców zazwyczaj wytwarza małe modyfikacje (wcięcia) w docelowym locus, które mogą skutkować funkcjonalnym nokautem. Pojedyncze klony komórkowe są następnie izolowane, testowane pod kątem pożądanej modyfikacji i rozszerzane w celu ustanowienia stabilnej linii komórkowej.
Gen transportera wypływu MDR1 (cP-gp) u psów został skutecznie przerwany w obu allelach. Nie ma ekspresji cP-gp. Badania walidacyjne nie wykazały wypływu standardowych substratów cP-gp.
Jakość
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, and short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification
Informacje prawne
Produkty te są objęte licencją ADME/Tox Cell Lines, jak opisano w Załączniku 1 w biuletynie technicznym.
Podklon MDCKII został pierwotnie wyizolowany przez Daniela Louvarda, Institut Curie, Paris France.
Referencje: Hansson, G.G., Simons, K i Van Meer G (1986) EMBO 5: 483-489, Louvard D (1980) PNAS 77; 4132-4136
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Simon et al.
Biochimica et biophysica acta, 1821(9), 1211-1223 (2012-06-14)
Phospholipids are widely used excipients for pharmaceutical formulations, such as for preparing biphasic systems or to solubilize or encapsulate poorly soluble drugs. The present study investigates a new property of this class of substance: its ability to inhibit the efflux