Kluczowe dokumenty
MTCR8012
MTC Bio IceRack Tube Platform with Detachable Lid
to hold, 72 x 0.5 mL tubes
Synonim(y):
chłodzony stojak na mikrotuby, chłodzony stojak na rurki, rurka wirówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
Właściwości
to hold 72 x 0.5 mL tubes
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio R8012
Parametry
-80-135 °C temp. range
Opis ogólny
12396 na 72 probówki 0,5 ml, zdejmowana pokrywa, platforma na probówki i podstawa, numerowane wgłębienia, akceptuje zatrzaskiwane i zakręcane probówki 0,5 ml do 0,65 ml, 6/szt.
Pudełka 12396 mają wyjmowaną białą tacę, która umożliwia wypełnienie niebieskiej podstawy kruszonym lodem lub innymi materiałami kontrolującymi temperaturę. Posiadają również półprzezroczystą pokrywę. Wrażliwe na temperaturę próbki i testy w mikroprobówkach mogą być przetwarzane z dodatkowym stopniem stabilności temperatury. Pudełka te są odpowiednie do stosowania z zakręcanymi lub zatrzaskowymi mikroprobówkami o pojemności od 0,5 ml do 1,5/2,0 ml.
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany do kruszonego lodu
  • Polipropylen, od -80°C do 135°C
  • Zdejmowana pokrywa typu "lift-off"
  • Ekonomiczne
  • Do probówek z zakrętkami i zatrzaskami
Informacje prawne
IceRack is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)