Kluczowe dokumenty
MTCR1040Y
MTC Bio Fraction CollectorTube Rack
holds 80 x 1.5 /2.0 mL tubes, yellow, pack of 5 ea
Synonim(y):
przechowywanie rur, przykładowy slajd, uchwyt rurki, układanie western blot box
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
yellow
Właściwości
holds 80 x 1.5 /2.0 mL tubes
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio R1040-Y
Opis ogólny
Kompaktowe, wygodne stojaki z 80 dołkami zaprojektowane z myślą o schludnym i wydajnym przechowywaniu probówek. Te autoklawowalne stojaki z polipropylenu są kompatybilne ze stożkowymi i wolnostojącymi mikroprobówkami, a wszystkie studzienki mają wypukłe, formowane numery dla szybkiej identyfikacji. Dno każdej studzienki zostało zagłębione, aby poprawić stabilność probówek stożkowych bez poświęcania stabilności probówek wolnostojących.
Stojak na probówki, typ kolektora frakcji, 80 x 1,5 mL/2 mL, żółty, opakowanie 5 szt.
Cechy i korzyści
  • 80 dołków (5 rzędów po 16) na mikroprobówki o pojemności od 1,5 do 2,0 ml
  • Dostępny pakiet tęczowy - 5 kolorów
  • Dwa matowe obszary znakowania, na spodzie i z boku
  • Podniesione cyfry obok każdej studzienki
  • Wgłębione dna studzienek dla lepszej stabilności probówek
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)