Kluczowe dokumenty
MTCP5212200U
MTC Bio ProPette LE 12-Channel Adjustable Pipettor
capacity 20-200 μL
Synonim(y):
pipette
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P5212-200U
pojemność
20-200 μL
Opis ogólny
ProPette LE 12 -Channel Pipette, 20 to 200µL
Cechy i korzyści
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (1.0µL-300µL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)