MTCP4300RK
MTC™ Bio Non-Filtered Pipette Tips
capacity 300 μL, sterile, rack of 10 × 96 ea
Synonim(y):
końcówka do pipetowania, plastikowa rurka, probówka do przechowywania próbek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
pojemność:
300 μL
sterylność:
sterile
Właściwości:
DNase free
RNase free
RNase free
opakowanie:
rack of 10 × 96 ea
producent / nazwa handlowa:
MTC™ Bio P4300-RK
Polecane produkty
Materiały
clear
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
opakowanie
rack of 10 × 96 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P4300-RK
pojemność
300 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Końcówki do pipet, niefiltrowane, pojemność 300 µl, sterylne, do pipet 200 µl i 300 µl, 10 stojaków po 96 końcówek
Końcówki te zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do pipet jednokanałowych 12390 LE 12362 exclusive 300µL, jak również do większości popularnych pipet wielokanałowych.
Cechy i korzyści
- Do pipet 300 µl
- Pasuje również do większości pipet 200 µl
- Filtrowane lub niefiltrowane
- Wstępnie wysterylizowane
- Autoklawowalny stojak pudełkowy
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)