Kluczowe dokumenty
Z740109
BRAND® pipette tips, racked, TipBox
volume 5-300 μL, BIO-CERT®, pack of 960 ea (10 boxes of 96)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
sterylność
sterile; autoclaved
Właściwości
DNase free
RNase free
endotoxin free
BIO-CERT®
opakowanie
pack of 960 ea (10 boxes of 96)
producent / nazwa handlowa
BRAND 732230
maksymalna pojemność
300 μL
pojemność
5-300 μL
Opis ogólny
TipBox, niesterylny i sterylny, BIO-CERT®
  • Wszystkie rozmiary do 1000 μL dostępne w formacie 96-jednostkowym
  • Podwójna funkcja: pokrywa na zawiasach i wciskana, wystarczy obrócić o 180°, aby zmienić metodę zamykania
  • Otwieranie i zamykanie jedną ręką. Mechanizm zaciskowy utrzymuje tackę na końcówki bezpiecznie w pudełku
  • Przezroczyste okienko dla lepszej kontroli wzrokowej we wszystkich kierunkach
  • Brak ugięcia podczas ładowania końcówki. Tacka na końcówki jest wykonana ze szczególnie sztywnego PP.
  • Możliwość użycia z częściowo załadowaną pipetą wielokanałową. Bezramkowa krawędź tacki na końcówki umożliwia bezproblemowe ładowanie pojedynczych końcówek do pipet wielokanałowych.
Końcówki do pipet i końcówki filtrujące są produkowane przez firmę BRAND w pomieszczeniach czystych w najnowocześniejszych warunkach produkcyjnych i są automatycznie pakowane i konfekcjonowane, aby zapewnić stałą wysoką jakość końcówek.
Cechy jakościowe:
  • Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidu
  • Wyprodukowane bez użycia smarów; pigmenty bez kadmu
  • Podziałka umożliwiająca szybkie sprawdzenie objętości
  • Nowość: Wszystkie końcówki pipet i końcówki filtrów do 1000 μL są wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 pg) i ATP (<1 fg).
  • Nowość: Wszystkie sterylne końcówki i opakowania są produkowane zgodnie z certyfikatem jakości 1179: Sterylne zgodnie z ISO 11 137 i wytycznymi AAMI, uzyskuje się SAL 10-6
  • Dostarczane z certyfikatem analizy
  • Nowość: system TipBox/Rack: wszystkie rozmiary do 1000 μL dostępne w formacie 96-jednostkowym
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C (2 bar), wg. DIN EN 285
  • Przyjazne dla środowiska systemy pakowania
  • Końcówki do pipet i filtrów BRAND są testowane pod kątem pipet BRAND i większości typów pipet 4858, Thermo Fisher Scientific Finnpipette®, 632 i 7218/Sartorious.
  • Końcówka 5 mL jest testowana wyłącznie dla pipet BRAND i Thermo Fisher Scientific 690.
  • Końcówka 10 ml jest odpowiednia do pipet BRAND, 632 i 4858.
Cechy i korzyści
  • Jakość pomieszczeń czystych dla analiz wolnych od zanieczyszczeń.
  • Idealne dopasowanie do mikropipety 1677 i wielu innych pipet.
  • System końcówek spełniający wszystkie wymagania.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Biohit is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)