Kluczowe dokumenty
MTCF4061B
MTC Bio BioFlask Erlenmeyer Shaker Flask, Individually Wrapped
capacity 250 mL, polycarbonate, bottom (baffled), cap, vented, sterile
Synonim(y):
kolba hodowlana
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.15
Materiały
bottom (baffled)
polycarbonate
sterylność
sterile
Właściwości
cap vented
opakowanie
pack of 12 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio F4061-B
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Kolba Erlenmeyera, 250 ml, poliwęglan, dno z przegrodą i zakrętka z otworem wentylacyjnym, sterylna, pakowana pojedynczo, 12 szt.
Kolby Jumbo Fernbach wykonane ze styrenu-butadienu z polipropylenowymi zakrętkami, które są wentylowane membranami o grubości 0,2 µm w celu zwiększenia przepuszczalności powietrza i przyspieszenia wzrostu komórek. Rozmiar otworu jest zgodny z międzynarodowym standardem SBS, co umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie do sprzętu bioreaktora.
Cechy i korzyści
  • Wentylowane zakrętki
  • Dno płaskie lub z przegrodami
  • Sterylność gamma (SAL 10-6)
  • Wolne od pirogenów i RNazy/DNazy
  • Indywidualnie pakowane
Informacje prawne
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)