MTCC2751
MTC™ Bio SpectraTube™ Centrifuge Tubes
capacity 50 mL, assorted colors, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea, 4 bags of each color)
Synonim(y):
probówki wirówkowe, rurka stożkowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
assorted colors
clear
conical bottom
polypropylene
screw cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea, 4 bags of each color)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio C2751
Parametry
15,000 × g speed
pojemność
50 mL
śr. × dł.
29 mm × 117 mm
przydatność
suitable for (stem cell research)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zakrętki oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji próbki
- 15 ml o wytrzymałości do 12 000xg
- 50 ml o wytrzymałości do 15 000xg
- Sterylne, wolne od RNazy, DNazy, pirogenów i cytotoksyn
- Sterylne (gamma) i indywidualnie pakowane
- Szczelność
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)