Kluczowe dokumenty
MTCC2410
MTC Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 10 mL, sterile
Synonim(y):
plastikowa rurka, rurka stożkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.78
Materiały
blue cap
clear tube
conical bottom
polyethylene cap
polypropylene
screw cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
bag of 20 × 50 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio C2410
Parametry
12,000 × g speed
pojemność
10 mL
śr. × dł.
16 mm × 104 mm
Opis ogólny
Probówka wirówkowa, 10 ml, PP, sterylna, płaska zakrętka, 20 torebek po 50 probówek, 1000/szt.
Te probówki wirówkowe są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, aby zmaksymalizować wytrzymałość na wirowanie i zachować przejrzystość. Probówki i zakrętki mogą być zamrażane w temperaturze do 86˚C. Zakrętki mają płaską górną powierzchnię ułatwiającą znakowanie i etykietowanie.
Cechy i korzyści
  • Sterylne, wolne od RNazy, DNazy, pirogenów i cytotoksyn
  • Dostępne w stojakach lub workach
  • Kompatybilne ze standardowymi rotorami
  • Matowa powierzchnia do znakowania
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)