MTCV2251
MTC™ Bio Screw-cap Specimen Vial
polypropylene, capacity 7 mL
Synonim(y):
plastikowa próbówka, probówka do przechowywania próbek, przechowywanie rur, regał laboratoryjny
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
polypropylene
screw cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduation: no
opakowanie
pack of 700 ea (with attached screw cap)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio V2251
pojemność
7 mL
śr. × dł.
17 mm × 50 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- oznaczony znakiem CE
- niecytotoksyczny
- szczelna zakrętka
- opakowanie zbiorcze
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)