DWK224884
WHEATON® clear sample vial with rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (8 mL), screw cap
Synonim(y):
224884
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 144 ea partitioned tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 224884
pojemność probówki
(8 mL)
probówka śr.
(17 mm)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Opis ogólny
- Screw caps are attached to vials.
- It is suggested to use rubber lined caps for aqueous samples, and PTFE faced rubber lined caps for organic samples, and metal foil liner for hydrocarbons.
- Vials and caps are autoclavable.
- 2 mL vials fit the M-T Vial File, 228778.
- 4 mL vials fit the M-T Vial File, 228780.
- Vials with caps attached packaged in partitioned trays
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)