Kluczowe dokumenty
MTCC2605
MTC Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Synonim(y):
plastikowa rurka, rurka stożkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.78
Materiały
blue cap
clear tube
polypropylene
round
screw top cap
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio C2605
Parametry
7,000 × g speed (max)
pojemność
50 mL
śr. × dł.
29 mm × 119 mm
Opis ogólny
Probówka wirówkowa, 50 ml, PP, sterylna, wolnostojąca, płaska zakrętka, 20 torebek po 25 probówek, 500/szt.
Te probówki wirówkowe są wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, aby zmaksymalizować wytrzymałość na wirowanie i zachować przejrzystość. Probówki i zakrętki mogą być zamrażane w temperaturze do 86˚C. Zakrętki mają płaską górną powierzchnię ułatwiającą znakowanie i etykietowanie.
Cechy i korzyści
  • Sterylne, wolne od RNazy, DNazy, pirogenów i cytotoksyn
  • Dostępne w stojakach lub workach
  • Kompatybilne ze standardowymi rotorami
  • Matowa powierzchnia do znakowania
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)