Kluczowe dokumenty
MTCC1813
MTC Bio SecureSeal Transport Tubes
size 5 mL, graduation (printed)
Synonim(y):
przykładowa tuba wysyłkowa, rury transportowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NE.25
Materiały
clear tube
conical (self standing)
polypropylene
screw cap
white cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduation (printed)
opakowanie
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio C1813
śr. × dł.
16 mm × 60 mm
rozmiar
5 mL
Opis ogólny
Probówka transportowa, sterylna, 16 x 60 mm, 5 ml, z zakrętką, z nadrukowaną podziałką, samostojąca, 100 probówek w torebce, z dołączonymi zakrętkami, 1000/szt.
Używane do przechowywania, transportu lub zamrażania próbek, probówki te są dostępne w pojemnościach 5 ml (16 x 60 mm) i 10 ml (16 x 80 mm) i są wyposażone w szczelne zakrętki. Te samostojące probówki wykonane są z wysokiej jakości polipropylenu i posiadają białą nadrukowaną podziałkę i obszar znakowania.
Cechy i korzyści
  • Szczelna zakrętka o 1,25 obrotu
  • Spełnia wytyczne dotyczące transportu 95 kPa
  • Żywe, drukowane podziałki
  • Dołączone zakrętki Sterylne, wolne od RNazy, DNazy i pirogenów
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)