Kluczowe dokumenty
M5269
Moniliformin sodium salt from Fusarium proliferatum
Synonim(y):
1-Hydroxycyclobut-1-ene-3,4-dione
About This Item
Wzór liniowy:
C4HO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Polecane produkty
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C(C=C1[O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H2O3.Na/c5-2-1-3(6)4(2)7;/h1,5H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FERDNJVXTWPNSA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Moniliformina (MON), mikotoksyna i mała cząsteczka jonowa, jest obecna w różnych gatunkach Fusarium, w tym Fusarium avenaceum, Fusarium subglutinans i Fusarium proliferatum. Występuje naturalnie jako sól sodowa lub potasowa kwasu semiskwarowego. MON jest również obecny w kukurydzy i drobnoziarnistych zbożach.
Zastosowanie
Sól sodowa moniliforminy z Fusarium proliferatum została wykorzystana jako standard mikotoksyny:
- do badania jej ostrej toksyczności doustnej u myszy
- do testowania jej podostrego działania toksycznego u szczurów
- w charakteryzowaniu mikotoksyn z Aspergillus
Działania biochem./fizjol.
Moniliformina (MON) ma potencjał toksyczny i może prowadzić do niewydolności oddechowej i postępującego osłabienia mięśni u szczurów. Hamuje ona etap utleniania cyklu kwasów trikarboksylowych (TCA). Działając jako substrat pirogronianu, MON skutecznie hamuje enzymy zależne od kofaktora pirofosforanu tiaminy i blokuje szlak glukoneogenezy. ) Ponadto MON hamuje również peroksydazę glutationową i reduktazę glutationową, prowadząc do stresu oksydacyjnego w mioblaście.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
H R Burmeister et al.
Applied and environmental microbiology, 37(1), 11-13 (1979-01-01)
Fusarium moniliforme NRRL 6322 produced about 600 mg of recoverable moniliformin, a mycotoxic metabolite, per kg of corn grit medium. The moniliformin was extracted from the grits with methanol, purified by preparative thin-layer chromatography, and crystallized from ether. The 50%
A Waskiewicz et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 27(5), 608-615 (2010-05-11)
The principal aim of this study was to estimate the formation of fumonisins (FB(1) and FB(2)), moniliformin (MON), and ergosterol (ERG) by Fusarium oxysporum and Fusarium proliferatum, while the formation of beauvericin (BEA) was estimated by the latter Fusarium species
R Kristensen et al.
Journal of applied microbiology, 102(4), 1071-1081 (2007-03-27)
To develop a multiplex identification method for trichothecene- and moniliformin-producing Fusarium species. In this article, we present a single nucleotide polymorphism (SNP) assay to simultaneously detect and identify 16 trichothecene- and moniliformin-producing Fusarium species. A number of SNP primers are
Martina Jonsson et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 53, 27-32 (2012-12-04)
Moniliformin is a Fusarium mycotoxin highly prevalent in grains and grain-based products worldwide. In this study, the acute oral toxicity of moniliformin was assessed in Sprague-Dawley male rats according to OECD Guideline 423 with a single-dose exposure. Clinical observations and
Jens Laurids Sørensen et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(4), 1632-1639 (2009-01-28)
Wet apple core rot (wACR) is a well-known disease of susceptible apple cultivars such as Gloster, Jona Gold, and Fuji. Investigations in apple orchards in Slovenia identified Fusarium avenaceum, a known producer of several mycotoxins, as the predominant causal agent