Merck
M071000
Sigma-Aldrich
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
typ
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥99.0% (reversed phase HPLC)
zanieczyszczenia
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
kolor
solid white
mp
84-90 °C (lit.)
86-88 °C
przydatność
conforms to structure for H-NMR
ciąg SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Klucz InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)