HUMANHL4RA-0043279
Frozen Human Normal CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells
human peripheral blood (CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells)
Synonim(y):
CD8+/CD45RO+ Cells, HLA typed, Immune Cells, Naïve Helper T Cells
About This Item
Polecane produkty
product name
Frozen Human Normal CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells, 5 Million Cells/per vial- HLA Typed
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells)
Poziom jakości
Postać
frozen liquid
opakowanie
vial of 5 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Naïve T cells express the highest molecular weight isoform of CD45, CD45 RA. Those which express CD4 and are negative for CD25 are destined to become T helper cells. Naïve T cells have not yet been exposed to antigens. Human Peripheral Blood CD4+/CD45RA+/CD25-Naïve T cells are isolated from peripheral blood mononuclear cells by negative immunomagnetic selection. All peripheral blood is collected from fully consented IRB approved donors.
Opakowanie
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3