Kluczowe dokumenty
HUMANMCD4-0002655
Sigma-Aldrich
Zamrożone ludzkie prawidłowe limfocyty T pamięci CD4+/CD45RO+
human peripheral blood (CD4+/CD45RO+ Memory T Cells)
Synonim(y):
Komórki CD4+/CD45RO+, Komórki T pomocnicze pamięci, Komórki odpornościowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Zamrożone ludzkie prawidłowe limfocyty T pamięci CD4+/CD45RO+, 5 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (CD4+/CD45RO+ Memory T Cells)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 5 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Mamy przyjemność zaoferować te produkty firmy BioIVT.
Komórki T pamięci służą do wytworzenia silniejszej i szybszej odpowiedzi immunologicznej w organizmie. Komórki te są w stanie to zrobić, ponieważ wcześniej napotkały antygen i zareagowały na niego. Rozpoznają wirusy, bakterie i komórki nowotworowe oraz inne obce infekcje. Dlatego komórki te są często wykorzystywane do testów proliferacji limfocytów T.
Ludzkie limfocyty T pamięci CD4+/CD45RO+ z krwi obwodowej są izolowane z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej metodą negatywnej selekcji immunomagnetycznej. Cała krew obwodowa jest pobierana od dawców w pełni zatwierdzonych przez IRB.
Opakowanie
5 milionów komórek na fiolkę
Inne uwagi
Rozmrozić przed użyciem.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)