HUMANHLPB-0002560
Zamrożone ludzkie normalne PBMC
human peripheral blood (mononuclear cells)
Synonim(y):
Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej, Komórki odpornościowe, PBMC, Typ HLA
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Zamrożone ludzkie normalne PBMC, 10 Million Cells/per vial- HLA Typed
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (mononuclear cells)
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 10 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Mamy przyjemność zaoferować te produkty od BioIVT.
Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMC) są podzbiorem leukocytów (lub białych krwinek, WBC), które są integralnymi składnikami układu odpornościowego organizmu, które zwalczają choroby. PBMC składają się z mieszaniny limfocytów (limfocytów T, limfocytów B i komórek NK) i monocytów i są izolowane z pełnej krwi obwodowej poprzez wirowanie w gradiencie gęstości i lizę czerwonych krwinek.
Używane do różnych zastosowań, PBMC są często wykorzystywane do odkrywania/rozwoju leków, walidacji/rozwoju testów i innych zastosowań immunologicznych.
Opakowanie
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Functional, viable cryopreserved PBMCs offer a convenient alternative to fresh PBMCs in cell-based assays and immunological studies.
Funkcjonalne, żywotne PBMC poddane kriokonserwacji stanowią wygodną alternatywę dla świeżych PBMC w testach komórkowych i badaniach immunologicznych.