Kluczowe dokumenty
HUMANHLPB-0002572
Sigma-Aldrich
Zamrożone ludzkie normalne PBMC
human peripheral blood (mononuclear cells)
Synonim(y):
Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej, Komórki odpornościowe, PBMC, Typ HLA
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Zamrożone ludzkie normalne PBMC, 20 Million Cells/per vial- HLA Typed
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (mononuclear cells)
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 20 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.
Mamy przyjemność zaoferować te produkty od BioIVT.
Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMC) są podzbiorem leukocytów (lub białych krwinek, WBC), które są integralnymi składnikami układu odpornościowego organizmu, które zwalczają choroby. PBMC składają się z mieszaniny limfocytów (limfocytów T, limfocytów B i komórek NK) i monocytów i są izolowane z pełnej krwi obwodowej poprzez wirowanie w gradiencie gęstości i lizę czerwonych krwinek.
Używane do różnych zastosowań, PBMC są często wykorzystywane do odkrywania/rozwoju leków, walidacji/rozwoju testów i innych zastosowań immunologicznych.
Opakowanie
20 milionów komórek na fiolkę
Inne uwagi
Rozmrozić przed użyciem.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Functional, viable cryopreserved PBMCs offer a convenient alternative to fresh PBMCs in cell-based assays and immunological studies.
Funkcjonalne, żywotne PBMC poddane kriokonserwacji stanowią wygodną alternatywę dla świeżych PBMC w testach komórkowych i badaniach immunologicznych.