HS2862DB
TrueNorth® Chest Freezer Rack
for 3" boxes, 9 x 1 configuration, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
9 x 1 configuration
Holds 9 x boxes (3 in.)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS2862DB
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
5.5 × 5.5 × 29 in.
rozmiar
141x141x730 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wybierz spośród szerokiej gamy odpornych na korozję stojaków ze stali nierdzewnej, które są kompatybilne z zamrażarkami pionowymi i skrzyniowymi głównych marek.
Wszystkie mają uchwyty ułatwiające użytkowanie.
Wszystkie mają uchwyty ułatwiające użytkowanie.
Informacje prawne
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)