Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA043410
Sigma-Aldrich
Anti-FUT8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-fucosyltransferase 8 (alpha (1,6) fucosyltransferase)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
WSGEVKDKNVQVVELPIVDSLHPRPPYLPLAVPEDLADRLVRVHGDPAVWWVSQFVKYLIRPQPWLEKEIEEATKKLGFKHPVIGVHVRRTD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUT8(2530)
Opis ogólny
FUT8 (fukozylotransferaza 8) składa się z 575 aminokwasów i ma masę cząsteczkową 66516. Enzym ten należy do rodziny glikozylotransferaz 23 (GT23). Nie posiada miejsc N-glikozylacji. Gen ten wykazuje wysoką ekspresję w mózgu, łożysku, płucach, żołądku, jelicie cienkim i jelicie czczym oraz umiarkowaną ekspresję w trzustce, macicy, nerkach i pęcherzu moczowym. FUT8 jest typowym białkiem błonowym typu II, zlokalizowanym w aparacie Golgiego. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 14q23.3.
Immunogen
fukozylotransferaza 8 (alfa (1,6) fukozylotransferaza) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
FUT8 (fukozylotransferaza 8) pomaga w konwersji reszty fukozy z glukozy GDP na redukujący terminal GlcNAc oligosacharydu związanego z Asn(N-glikan) poprzez wiązanie alfa1,6. Jest związany z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC), rakiem jajnika, rakiem tarczycy, rakiem trzustki i rakiem jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81770
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
FUT8 (fucosyltransferase 8 (alpha (1, 6) fucosyltransferase)).
Ihara H, et al.
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2011)
Masaru Noda et al.
PloS one, 13(7), e0200315-e0200315 (2018-07-06)
The expression of fucosyltransferase 8, an enzyme responsible for core fucosylation encoded by FUT8, influences tumor biology and correlates with patient prognosis in several solid cancers. We hypothesized that p53 alteration modifies prognostic associations of FUT8 expression in colorectal cancer
Minyu Wang et al.
Scientific reports, 4, 6145-6145 (2014-09-02)
In this study we investigated the biological role and mechanism of miR-198 in colorectal carcinoma (CRC). MiR-198 expression was shown to exhibit a strongly negative correlation with lymph node invasion, distant metastasis and patient survival in examinations of colorectal cancer