Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA029524
Sigma-Aldrich
Anti-SEPT7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
Synonim(y):
Anti-BRICD4, Anti-CDC10, Anti-CDC3, Anti-ChM1L, Anti-SEPT7A, Anti-TEM, Anti-myodulin, Anti-septin 7, Anti-tendin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
VNIIPLIAKADTLTPEECQQFKKQIMKEIQEHKIKIYEFPETDDEEENKLVKKIKDRLPLAVVGSNTIIEVNGKRVRGRQYPW
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEPTIN7(989)
Opis ogólny
SEPT7 (Septin 7) jest białkiem o długości 418 aminokwasów i zawiera domenę wiążącą trifosforan guanozyny (GTP). Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7p14. Jest członkiem rodziny polimeryzujących GTPaz.
Immunogen
septin 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Anti-SEPT7 antibody produced in rabbit has been used in western blotting and immunofluorescence.
Działania biochem./fizjol.
Septyny (SEPT) są ważnymi białkami, które regulują dynamikę mikrotubul i aktyny. SEPT7 jest związany z montażem aktyny i morfologią komórek. SEPT7 tworzy kompleks z SEPT2 i SEPT6. Ponadto wiąże się z CENP-E (białko centromerowe E). Związek ten jest niezbędny do lokalizacji CENP-E do kinetochoru i prawidłowego wyrównania chromosomów. W komórkach śródbłonka uczestniczy w internalizacji Candida albicans.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74944
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of endothelial cell septin 7 in the endocytosis of Candida albicans.
Phan QT, et al.
mBio, 4, e00542-e00513 (2013)
MiR-30a-5p antisense oligonucleotide suppresses glioma cell growth by targeting SEPT7.
Jia Z, et al.
PLoS ONE, 8, e55008-e55008 (2013)
Septin 7 interacts with centromere-associated protein E and is required for its kinetochore localization.
Zhu M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283, 18916-18925 (2008)
Septins 2, 7 and 9 and MAP4 colocalize along the axoneme in the primary cilium and control ciliary length.
Ghossoub R, et al.
Journal of Cell Science, 126, 2583-2594 (2013)
Septins regulate actin organization and cell-cycle arrest through nuclear accumulation of NCK mediated by SOCS7.
Kremer BE, et al.
Cell, 130, 837-850 (2007)