Merck
HPA018481
Sigma-Aldrich
Anti-SEPT2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein NEDD5, Anti-Septin-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
WGVVEVENPEHNDFLKLRTMLITHMQDLQEVTQDLHYENFRSERLKRGGRKVENEDMNKDQILLEKEAELRRMQEMIARMQAQMQMQMQGGDGDGGALGH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEPT2(4735)
Opis ogólny
Gen septin-2 (SEPT2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q37. Należy do konserwatywnej rodziny białek wiążących trifosforan guanozyny, wymaganych do podziału komórek. SEPT2 jest obecny w środkowej części ciała, bruździe podziałowej i centralnym wrzecionie komórek przechodzących cytokinezę. W komórkach metafazy SEPT2 jest obecny w obrębie wrzeciona mikrotubul. SEPT2 ulega szerokiej ekspresji z najwyższymi poziomami w tkankach mózgu.
Immunogen
Septin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SEPT2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
W metafazie septyna-2 (SEPT2) ma kluczowe znaczenie dla utrzymania CENP-E (Centromere-associated protein E) na kinetochorach, co jest wymagane do kongresji chromosomów. W anafazie SEPT2 jest potrzebna do segregacji chromosomów i wydłużania wrzeciona. SEPT2 tworzy kompleks z SEPT7 i SEPT9. Wszystkie trzy razem są obecne wzdłuż długości aksonu w pierwotnym cilium komórek nabłonka barwnikowego siatkówki. Kompleks ten jest kluczowy dla ciliogenezy. SEPT2 jest rekrutowany do miejsca wejścia bakterii obok aktyny i bierze udział w inwazji bakterii Listeria i Shigella. SEPT2 jest regulowany w górę w ludzkich komórkach raka wątroby (HCC). Fosforylacja SEPT2 za pośrednictwem kinazy kazeinowej-2 jest ważna dla proliferacji HCC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72699
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Serge Mostowy et al.
PloS one, 4(1), e4196-e4196 (2009-01-16)
Septins are conserved GTPases that form filaments and are required in many organisms for several processes including cytokinesis. We previously identified SEPT9 associated with phagosomes containing latex beads coated with the Listeria surface protein InlB. Here, we investigated septin function
Rania Ghossoub et al.
Journal of cell science, 126(Pt 12), 2583-2594 (2013-04-11)
Septins are a large, evolutionarily conserved family of GTPases that form hetero-oligomers and interact with the actin-based cytoskeleton and microtubules. They are involved in scaffolding functions, and form diffusion barriers in budding yeast, the sperm flagellum and the base of
Elias T Spiliotis et al.
Science (New York, N.Y.), 307(5716), 1781-1785 (2005-03-19)
Coordination of cytokinesis with chromosome congression and segregation is critical for proper cell division, but the mechanism is unknown. Here, septins, a conserved family of polymerizing guanosine triphosphate-binding proteins, localized to the metaphase plate during mitosis. Septin depletion resulted in
Laurence Froidevaux-Klipfel et al.
Proteomics, 11(19), 3877-3886 (2011-07-16)
Cell resistance to low doses of paclitaxel (Taxol) involves a modulation of microtubule (MT) dynamics. We applied a proteomic approach based on 2-DE coupled with MS to identify changes in the MT environment of Taxol-resistant breast cancer cells. Having established
N Cerveira et al.
Oncogene, 25(45), 6147-6152 (2006-05-10)
We have identified a new mixed lineage leukemia (MLL) gene fusion partner in a patient with treatment-related acute myeloid leukemia (AML) presenting a t(2;11)(q37;q23) as the only cytogenetic abnormality. Fluorescence in situ hybridization demonstrated a rearrangement of the MLL gene
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA018481-100UL4061837138508
HPA018481-25UL4061842837823