Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA012696
Sigma-Aldrich
Anti-ITGA6 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD49f antigen, Anti-Integrin alpha-6 precursor, Anti-VLA-6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
APYDDLGKVFIYHGSANGINTKPTQVLKGISPYFGYSIAGNMDLDRNSYPDVAVGSLSDSVTIFRSRPVINIQKTITVTPNRIDLRQKTACGAPSGICLQVKSCFEYTANPAGYNPSISIVGTLEAEKERRKSGLSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA6(3655)
Opis ogólny
Integryna α-6 (ITGA6) należy do nadrodziny integryn i ulega ekspresji w komórkach nabłonkowych. Kodujący ją gen znajduje się na chromosomie 2q. ITGA6 zawiera wspólny łańcuch β1 i wiele łańcuchów α.
Immunogen
Integrin alpha-6 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-ITGA6 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry at a dilution of 1:10against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Integryna α-6 (ITGA6) działa jako receptor dla lamininy na płytkach krwi i komórkach nabłonkowych. Odgrywa bardzo ważną rolę w strukturalnych aspektach hemidesmosomów. ITGA6 odgrywa rolę w infiltracji neutrofili, a jego ekspresja powoduje uwalnianie zawartości granulek z neutrofili. Aktywowane neutrofile wykorzystują regulowany w górę ITGA6 do przekraczania fibroblastów. Mutacja w tym genie prowadzi do zespołu atrezji odźwiernika i czynnościowej epidermolizy pęcherzowej (PA-JEB).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70074
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Integrin alpha6 cleavage: a novel modification to modulate cell migration.
Pawar SC, et al.
Experimental Cell Research, 313(6), 1080-1089 (2007)
Mari Kielosto et al.
International journal of cancer, 125(5), 1065-1073 (2009-05-01)
Understanding the mechanisms of tumor cell invasion is essential for our attempts to prevent cancer deaths. We screened by DNAmicroarrays the c-Jun- and transformation-related gene expression changes in S-adenosylmethionine decarboxylase (AdoMetDC)-overexpressing mouse fibroblasts that are highly invasive in vivo, and
André Filipe Vieira et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 30(5), 854-864 (2012-03-06)
Although the luminal progenitor cell of the normal mammary gland hierarchy has been proposed as the cell-of-origin for basal-like breast cancers, finding the cancer stem cell (CSC) phenotype for this malignancy has proven a difficult task, mostly due to the
Slavomir Krajnak et al.
Archives of gynecology and obstetrics, 305(5), 1291-1298 (2021-10-25)
Integrins may be involved in the metastatic spread of high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) which determines the therapeutical approach and prognosis. We investigated the integrin expression in primary tumor and metastases of advanced HGSOC. The expression of integrin α2, α4
Pyloric atresia-junctional epidermolysis bullosa syndrome showing novel 594insC/Q425P mutations in integrin beta4 gene (ITGB4).
Masunaga T, et al.
Experimental Dermatology, 13(1), 61-64 (2004)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA012696-100UL4061837126277
HPA012696-25UL4061842785568