Kluczowe dokumenty
SAB5702279
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Integryna alfa 6 (ITGA6/CD49f), klon 7U5Z0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CD49f, ITGA6B, VLA-6, integryna alfa 6, ITGA6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7U5Z0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
125 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
IDLRQKTACGAPSGICLQVKSCFEYTANPAGYNPSISIVGTLEAEKERRKSGLSSRVQFRNQGSEPKYTQELTLKRQKQKVCMEETLWLQDNIRDKLRPIPITASVEIQEP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA6(3655)
Opis ogólny
Gen koduje członka rodziny białek łańcucha alfa integryny. Integryny są heterodimerycznymi integralnymi białkami błonowymi składającymi się z łańcucha alfa i łańcucha beta, które funkcjonują w adhezji i sygnalizacji na powierzchni komórki. Kodowana preproteina jest przetwarzana proteolitycznie w celu wygenerowania lekkich i ciężkich łańcuchów, które składają się na podjednostkę alfa 6. Podjednostka ta może łączyć się z podjednostką beta 1 lub beta 4, tworząc integrynę, która oddziałuje z białkami macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym z członkami rodziny laminin. Integryna alfa 6 beta 4 może promować nowotworzenie, podczas gdy integryna alfa 6 beta 1 może negatywnie regulować sygnalizację erbB2/HER2. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 481-591 ludzkiej integryny alfa 6 (ITGA6/CD49f) (NP_001073286.1).
Zastosowanie
WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)