Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA007649
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3A antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-Autophagy-related protein LC3 A, Anti-MAP1 light chain 3- like protein 1, Anti-MAP1A/1B light chain 3 A, Anti-MAP1A/MAP1B LC3 A, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha, Anti-Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-MAP1LC3A antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MPSDRPFKQRRSFADRCKEVQQIRDQHPSKIPVIIERYKGEKQLPVLDKTKFLVPDHVNMS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-MAP1LC3A antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen MAP1LC3A (microtubule-associated protein 1 light chain 3 α) koduje podjednostkę łańcucha lekkiego, która może łączyć się z MAP1A lub MAP1B, które są białkami związanymi z mikrotubulami zaangażowanymi w interakcję między mikrotubulami i składnikami cytoszkieletu. Łańcuch lekki jest niezbędnym składnikiem wakuoli autofagicznej i służy jako czynnik indukujący autofagię. Jego akumulacja w komórkach nowotworowych jelita grubego służy jako dobry marker prognostyczny. MAP1LC3A może odgrywać rolę w rozwoju raka piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71246
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexandra Giatromanolaki et al.
Journal of clinical pathology, 63(10), 867-872 (2010-09-30)
The microtubule-associated protein 1 light chain 3 (LC3A) is an essential component of the autophagic vacuoles, forming a reliable marker of autophagic activity. In a previous study, the authors showed that LC3A immunohistochemistry renders three patterns of autophagic expression in
K E Funk et al.
Neuropathology and applied neurobiology, 37(3), 295-306 (2010-10-16)
Granulovacuolar degeneration involves the accumulation of large, double membrane-bound bodies within certain neurones during the course of Alzheimer's disease (AD) and other adult-onset dementias. Because of the two-layer membrane morphology, it has been proposed that the bodies are related to
Youn Ju Lee et al.
The Korean journal of physiology & pharmacology : official journal of the Korean Physiological Society and the Korean Society of Pharmacology, 15(1), 1-7 (2011-04-05)
Many anticancer agents as well as ionizing radiation have been shown to induce autophagy which is originally described as a protein recycling process and recently reported to play a crucial role in various disorders. In HCT116 human colon cancer cells
Ekhlas Qaid Gazem Othman et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 23(4), 249-258 (2009-07-23)
Autophagy is a protein degradation process within the cell and its deregulation has been linked to various diseases and the formation of cancer. One of the important proteins involved in the autophagy process is microtubule-associated protein 1 light chain 3
Tangli Xiao et al.
Molecular and cellular biochemistry, 394(1-2), 145-154 (2014-05-23)
The aim was to explore the effects of rapamycin on autophagy and injury of podocytes in streptozocin (STZ)-induced type 1 diabetic mice, and its role in delaying progression of diabetic nephropathy. In this study, male Balb/c mice were divided into