Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5700257
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-YBX1produkowane u królików
Synonim(y):
BP-8, CBF-A, CSDA2, CSDB, DBPB, EFI-A, MDR-NF1, NSEP-1, NSEP1, YB-1, YB1, YBX1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.29 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YBX1(4904)
Opis ogólny
Gen ten koduje wysoce konserwatywne białko domeny szoku zimna, które ma szerokie właściwości wiązania kwasów nukleinowych. Kodowane białko funkcjonuje zarówno jako białko wiążące DNA, jak i RNA i jest zaangażowane w liczne procesy komórkowe, w tym regulację transkrypcji i translacji, splicing pre-mRNA, reparację DNA i pakowanie mRNA. Białko to jest również składnikiem kompleksów rybonukleoprotein przekaźnikowych (mRNP) i może odgrywać rolę w przetwarzaniu mikroRNA. Białko to może być wydzielane przez nieklasyczne szlaki i działa jako zewnątrzkomórkowy mitogen. Nieprawidłowa ekspresja tego genu jest związana z proliferacją nowotworów w wielu tkankach. Gen ten może być markerem prognostycznym dla słabych wyników i oporności na leki w niektórych nowotworach. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Pseudogeny tego genu znajdują się na wielu chromosomach.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego YBX1 (NP_004550.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700257-100UL4065265172035