Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA040442
Sigma-Aldrich
Anti-CST7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-cystatin F (leukocystatin)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VKGLKYMLEVEIGRTTCKKNQHLRLDDCDFQTNHTLKQTLSCYSEVWVVPWLQHFEVPVLRCH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CST7(8530)
Opis ogólny
Cystatyna-F (CST7) jest glikozylowanym białkiem związanym z komórkami krwiotwórczymi, w tym monocytami i komórkami dendrytycznymi. Gen CST7 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 20p11.21. Należy do klasy cystatyn typu II.
Immunogen
cystatyna F (leukocystatyna) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CST7 produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu i immunohistochemii.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Cystatyna-F (CST7) występuje jako dimer. Jednak jej monomeryczna wersja po proteolitycznym rozszczepieniu jest inhibitorem katepsyn. Skutecznie hamuje katepsyny typu C, H, L, K, V i F. Konwersja monomeryczna cystatyny F zachodzi w układzie endosomalnym/lizosomalnym. Wysoki poziom ekspresji CST7 obserwuje się w gruczolakoraku przewodowym trzustki (PDAC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81814
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana Mitrović et al.
Computational and structural biotechnology journal, 20, 4667-4687 (2022-09-24)
Cathepsin V is a human lysosomal cysteine peptidase with specific functions during pathological processes and is as such a promising therapeutic target. Peptidase inhibitors represent powerful pharmacological tools for regulating excessive proteolytic activity in various diseases. Cathepsin V is highly
Milica Perišić Nanut et al.
Frontiers in immunology, 8, 1459-1459 (2017-11-29)
Cystatin F is a cysteine peptidase inhibitor which, unlike other cystatin family members, is targeted to endosomal/lysosomal compartments. It is synthesized as an inactive disulfide-linked dimer which is then converted to an active monomer by proteolytic cleavage of 15 N-terminal
Mario Nuvolone et al.
PloS one, 12(2), e0171923-e0171923 (2017-02-09)
Misfolding of the cellular prion protein (PrPC) into the scrapie prion protein (PrPSc) results in progressive, fatal, transmissible neurodegenerative conditions termed prion diseases. Experimental and epidemiological evidence point toward a protracted, clinically silent phase in prion diseases, yet there is
Jeff D Colbert et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 10(4), 425-437 (2009-02-05)
Cystatin F is a cysteine protease inhibitor that is selectively expressed in immune cells and unlike other cystatin family members is targeted to a significant extent to intracellular compartments. Initially made as an inactive glycosylated disulfide-linked dimer, cystatin F is
Alexander W Schüttelkopf et al.
The Journal of biological chemistry, 281(24), 16570-16575 (2006-04-08)
Cystatins are important natural cysteine protease inhibitors targeting primarily papain-like cysteine proteases, including cathepsins and parasitic proteases like cruzipain, but also mammalian asparaginyl endopeptidase. Mammalian cystatin F, which is expressed almost exclusively in hematopoietic cells and accumulates in lysosome-like organelles